Digitales Tachometer
Lieferant: Moineau
MOIN6236SIEA 470 EUR
MOIN6236SI
Digitales Tachometer
Tachometer
Duales Tachometer zur Drehzahlmessungen von Objekten über optische und mechanische Sensoren.
  • Speicherung von maximalem/minimalem/letztem Wert
  • Automatische Abschaltung bei Nichtbenutzung
  • Drei Kontaktadapter und ein reflektierender Streifen auf der Rückseite
Lieferumfang: Wird in einem Koffer und mit vier Batterien geliefert.