VWR® shiroGEL horizontal 96, Horizontale Gelelektrophoresekammer
Lieferant: VWR
VWR®
730-0340EA 776 EUR
730-0340
VWR® shiroGEL horizontal 96, Horizontale Gelelektrophoresekammer
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Die horizontale Gelelektrophoresekammer im 96-Well-Format ist kompatibel mit 8-Kanal-Mehrkanalpipetten und passt zur standardmäßigen 96-Well-Platten-Konfiguration.
  • Die durchschnittliche Laufzeit beträgt 15 bis 30 Minuten pro Gel
  • Das Layout der Wells ist für eine Lauflänge von 18 mm pro Probe konzipiert und bietet dadurch eine ideale Trennung