VWR® kuroGEL, Semi-Dry-Blotter
Lieferant: VWR
VWR®
700-0416EA 1810 EUR
700-0416
VWR® kuroGEL, Semi-Dry-Blotter
Blotting-Apparate
Der kuroGEL Semi-Dry-Blotter bietet eine hohe Flexibilität im Labor, da er für alle Arten von Blotting verwendet werden kann: Western, Southern und Northern. Blotting ist schnell und einfach und kann in der Regel in 15 bis 30 Minuten abgeschlossen werden. Die Verfahren sind einfach und wirtschaftlich, da nur wenig Puffer benötigt wird. Der herunterschraubbare Deckel passt sich an unterschiedliche Gelstärken und -größen an, während die platinbeschichtete Elektrode einen gleichmäßigen Druck und einheitliche Transfers gewährleistet.
  • Geeignet für Western, Southern und Northern Blots
  • Schnelle Transferzeiten
  • Einheitliche Wärmeverteilung
  • Variable Gelstärke
  • Minimales Puffervolumen
Lieferumfang: Jede Einheit umfasst Basis mit Plattenelektrode, Deckel mit Plattenelektrode, Elektrokabel und 2 Schrauben.