VWR® SuperClear, Reaktionsgefäße, mit Schraubkappe
Lieferant: VWR
VWR®
525-0540EA 148 EUR
525-0540 525-0538 525-0548 525-0547 525-0546
VWR® SuperClear, Reaktionsgefäße, mit Schraubkappe
Röhrchen Reaktionsgefäße
Kunstharz, ultraklar, mit Schraubverschlüssen mit eingeformten Elastomer-Dichtungen.
  • Elastomeric integral moulded cap
  • 0,5/1,5 and 2 ml sizes
  • Reseable bags
  • Sustainable design based on virgin resins
SuperClear Reaktionsgefäße mit Schraubverschluss bestehen aus einem ultraklaren Harz, das eine hervorragende Sicht auf den Röhrcheninhalt ermöglicht. Diese Röhrchen haben universale Schraubgewinde, die für alle gängigen Deckelmarken geeignet sind. Außen mit großen Graduierungen und einer glatten Oberfläche zum Anbringen von Etiketten. Kappen und Röhrchen sind autoklavierbar und kältebeständig. Sterile Röhrchen sind gammasterilisiert. Röhrchen sind zentrifugierbar bis zu 20000×g.
Die Kappen verfügen über eine eingeformte Elastomer-Dichtung, die einen auslaufsicheren Verschluss der Gefäße gewährleistet.