Stieltupfer, zum Einmalgebrauch
Lieferant: Harvard Apparatus
HARV59-8422EA 0 EUR
HARV59-8422
Stieltupfer, zum Einmalgebrauch
Tupfer Tupfer für klinische Verwendung
These sterile cellulose sponges are designed for the removal of fluids during microsurgery.
  • Absorbs with only the tip immersed
  • Integral bendable plastic handle for added flexibility
  • Disposable for dissection use only
Suitable for spear applications.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904