Reinigungspaste für die Hände, IVRAXO® SOFT G
Lieferant: Faweco Hautschutz
Ivraxo® Soft
FAWE11957015EA 0 EUR
FAWE11957015
Reinigungspaste für die Hände, IVRAXO® SOFT G
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Diese Handreinigungspaste enthält Kunststoffreibekörper und eignet sich zur Reinigung starker Verschmutzungen, zum Beispiel durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß.
  • Gründliche und gleichzeitig schonende Reinigung
  • Angepasst an den natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut
  • Lösemittel- und seifenfrei
  • Parfümiert oder parfümfrei
  • Feuchtigkeitsspendend
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904