Flächenreinigungs- und Desinfektionsmittel, terralin® PAA
Lieferant: Schülke
SCUE126203EA 191 EUR
SCUE126203
Flächenreinigungs- und Desinfektionsmittel, terralin® PAA
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Zwei-Komponenten-Formel erzeugt Aktivsauerstoff zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen und medizinischen Geräten. Anwendungen umfassen gezielte Wischdesinfektion und Reinigung z. B. im Falle eines Outbreaks.
  • Wirksam gegen Bakterien, Pilze, Viren und Sporen (inkl. Clostridium), tuberkulozid, mykobakterizid
  • Sehr kurze Einwirkzeit
  • Sofort wirksam nach der Zubereitung von 2%iger Lösung - den Inhalt der beiden Flaschen in 4 Liter Wasser geben
Standards: Bakterizid EN 13727; Fungizid EN 13624; Mykobakterizid EN 14348; Sporizid EN 14347; Viruzid EN 14476.