Reinigungsmittel, Diversey Attack Plus E9E
Lieferant: Diversey
Attack Plus E9e
DIVY7516886EA 92.5 EUR
DIVY7516886
Reinigungsmittel, Diversey Attack Plus E9E
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Gelblich klar, hochwirksamer Reiniger mit einer Mischung von organischen Lösungsmitteln und Verbindungen.
  • Gute Emulsionsformel
  • Entfernt Fett und Schmutz
  • Alkalische Formel mit mittlerer Schaumbildung, pH-Wert der sauberen Lösung:12