Klebebandabroller, Edelstahl
Lieferant: UltraTape
817-0311EA 1010 EUR
817-0311
Klebebandabroller, Edelstahl
Klebeband-Abroller
Diese Abroller bestehen aus industriellem Edelstahl 304 und besitzen eine Halterung an der Unterseite. Sie sind korrosionsbeständig; die auswechselbare gezackte Metallklinge ist galvanisiert und mattglänzend verchromt. Es kann eine Rolle mit einem 76 mm breitem Rollenkern, einer Breite von 50,8 mm und 201,2 Metern Länge eingesetzt werden.