Uhr mit Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
Lieferant: VWR
VWR®
620-2220EA 65.6 EUR
620-2220 VWRU61161-348
Uhr mit Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
Timer Uhren
Diese Wanduhr zeigt die Zeit, Temperatur und Feuchtigkeit an.
  • Genauigkeit durch Quarzkristall
  • Analoge Anzeige von Uhrzeit, Temperatur (–20...+55 °C) und Feuchte (0 - 100%)
  • Rundes, modernes Design und gut sichtbare blaue Farbe
  • Leuchtend roter Sekundenzeiger ist hervorragend sichtbar
Standards: Rückführbar auf Standards von NIST (National Institute of Standards and Technology). Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001; A2LA-Akkreditierung gewährleistet Rückverfolgbarkeit nach NIST-Standards.
Lieferumfang: Wird mit Batterie, Schraube für die Wandmontage und Kalibrierzertifikat geliefert.