Chromat-Standard (in Cr(Vl)) 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Lieferant: Avantor
VWR®
84963.180EA
39
EUR
84963.180
Chromat-Standard (in Cr(Vl)) 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Standards
Anionische Standards
Chromat (VI)-Standards