Triethylamin-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Lieferant: Avantor
VWR®
85002.180EA 45.9 EUR
85002.180
Triethylamin-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Standards Kationischer Standards Amin-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.