Digitaler Temperaturregler
Lieferant: VELP Scientifica
VELPF208B0063EA 255 EUR
VELPF208B0063
Digitaler Temperaturregler
Regler Temperaturregler
Es kann erforderlich sein, den VTF mit dem Ableitungselement PW 10 zu kombinieren, wenn er mit anderen als VELP-Geräten verwendet wird. Das Gerät verfügt über Fuzzy-Logik-Technologie und zwei Klemmen für die Höhen- und horizontale Einstellung.
  • Bietet direkte Temperatursteuerung mit höherer Genauigkeit als Magnetrührer mit Heizplatte
  • Integrierte Zeitschaltuhr für den unbeaufsichtigten Betrieb und erhöhte Produktivität
  • Passt sich automatisch an Strom-, Last- und thermische Dispersion an
  • Temperaturfühler und Netzkabel für einen direkten Anschluss an AREX, AREC.X und AREX Digital (nur Version PRO) Rührer mit Heizplatte
Zur Verwendung mit den meisten gängigen Rührern mit Heizplatte, Heizplatten, Wasser- und Ölbädern.
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 54