Schleifblatt, Sandpapier, Fre-Cut™ 618
Lieferant: 3M
Fre-Cut™
MMMA02636EA 99.4 EUR
MMMA02636
Schleifblatt, Sandpapier, Fre-Cut™ 618
Wischtücher Reinigungskits und -Pads
Diese flexiblen Hochleistungs-Siliziumkarbidplatten des Gewichts „A“ sind ideal für die Endbearbeitung von Farben und Lacken, Holz und Kunststoffen. Für den Handschliff oder Exzenterschliff an Möbeln, Ornamenten, Rahmen, Spachtelmassen, Leisten, Profilen.
  • Das scharfe Siliziumkarbid-Mineral sorgt für einen aggressiven Schnitt mit feinem Finish
  • Höherer Belastungswiderstand bedeutet längere Produktlebensdauer
Rastergrad: P500
Mineral: Siliziumkarbid
Rücken: A-Papier
Beschichtung: Offen
Bindung: Harz