Diethylether, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,8% stabilisiert
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethylether
, Ether
, Äther
, Ethoxyethan
, 2,2'-Oxydiethan
, 2,2'-Oxybisethan
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Ethanol 0,5 - 1,5 % (w/v)
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
85022.290EA
198
EUR
85022.290
Diethylether, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,8% stabilisiert
Diethylether
Formel:
(CH₃CH₂)₂O Molecular Weight: 74,12 g/mol Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –123 °C Dichte: 0,7135 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –40 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011646 CAS-Nummer: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 UN: 1155 ADR: 3,I REACH: 01-2119535785-29 Merck Index: 12,03852 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) | Min. 99,8 % |
Sauer reagierende Substanzen | Max. 0,0005 meq/g |
Verdampfungsrückstand | Max. 0,0003 % |
Wasser | Max. 0,0050 % |
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) | Min. 99,8 % |
Sauer reagierende Substanzen | Max. 0,0005 meq/g |
Verdampfungsrückstand | Max. 0,0003 % |
Wasser | Max. 0,0050 % |