Flächendesinfektionsmittel, Granulat, Dismozon® plus
Lieferant: Hartmann
BODL981187EA 223 EUR
BODL981187 115-1386 HART9812571
Flächendesinfektionsmittel, Granulat, Dismozon® plus
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Dismozon® plus ist geeignet für die desinfizierende Reinigung abwaschbarer Oberflächen in den unterschiedlichsten medizinischen Bereichen und der Industrie. Aufgrund seiner mikrobiologischen Leistungsfähigkeit und des speziellen Wirkstoffs (MMPP) empfiehlt sich der routinemäßige Einsatz in sensiblen und patientennahen Bereichen sowie zur schonenden und zuverlässigen Desinfektion von hochsensiblen medizinischen Geräten.
  • Enthält MMPP (Magnesium monoperoxyphthalat Hexahydrat) 958 mg/g
  • Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, sporizid und viruzid gegen umhüllte Viren
  • Milder, angenehmer Geruch mit geringem Rückstand
  • pH-Wert von 0,4%iger Lösung: ca. 5,8
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.