E.Z.N.A.® Plasmid Maxi Kit
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
D6922-04 D6922-02 D6922-00
D6922-04EA 1200 EUR
D6922-04 D6922-02 D6922-00
E.Z.N.A.® Plasmid Maxi Kit
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das E.Z.N.A.® Plasmid Maxi Kit ist das Maxi-System zur Erzeugung von hochwertiger Plasmid-DNA mittels des Zentrifugensäulenformats ohne kostspieliges Zubehör. Die HiBind® DNA Maxi Säule erleichtert die Bindungs-, Wasch- und Elutionsschritte, wodurch mehrere Proben gleichzeitig verarbeitet werden können. Zwar variiert die Ausbeute je nach Anzahl der Plasmid-Kopien, des E. coli-Strangs und der Wachstumsbedingungen, 50 bis 200 ml eines über Nacht angesetzten LB-Mediums ergeben jedoch normalerweise 0,5 bis 1 mg High-Copy-Plasmid-DNA. Bei der Arbeit mit Low-Copy-Plasmiden können bis zu 500 ml Kulturvolumen verarbeitet werden. Das Produkt eignet sich für automatische fluoreszendierende DNA-Sequenzierung (typische Messungen über 800 bp), Restriktionsenzymverdau, Transfektion von Säugetierzellen, In-vitro-Transkription und andere Anwendungen.
  • Aufreinigung von Plasmid-DNA in <60 Minuten
  • Keine Phenol-/Chloroformextraktionen
  • Ertrag von bis zu 1 mg hochwertiger Plasmid-DNA
  • DNA eignet sich für Folgeanwendungen