E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit II, Q-Spin (ohne Deckel)
Lieferant: Omega Bio-Tek
E.Z.N.A®
D6945-01EA 141 EUR
D6945-01 D6945-02 D6945-00
E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit II, Q-Spin (ohne Deckel)
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das Plasmid Miniprep Kit der zweiten Generation erzeugt 40 - 70 µg hochwertige DNA in weniger als 30 Minuten mit demselben Format wie das E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I. Die größere DNA-Bindungskapazität der HiBind® Mini Column II ermöglicht Kulturvolumen von bis zu 15 ml, wodurch die Lücke zwischen den Mini- und Midi-Prep-Protokollen überbrückt wird. Plasmid-DNA lässt sich einfach und schnell für die meisten Folgeanwendungen wie Routineprüfungen, Restriktionsenzymverdau und DNA-Sequenzierung isolieren.
  • Aufreinigung von Plasmid-DNA in maximal 30 Minuten
  • Keine Phenol-/Chloroformextraktionen
  • DNA eignet sich für Folgeanwendungen