Fisher Container™ Autoclavable Precision Clean® atmungsaktive Beutel
Lieferant: Fisher Container
Precision Clean®
FISH90726PEA 966 EUR
FISH90726P
Fisher Container™ Autoclavable Precision Clean® atmungsaktive Beutel
Beutel Sterilisationsbeutel
Eine Kombination aus Tyvek™ und klarer, ultrareiner Folie trägt zur Verhinderung von interner Partikelkontamination bei. Speziell entwickelt für Produkte, die in Reinraumumgebungen verwendet werden und außerdem eine Sterilisierung erfordern.
  • Kürzere Zykluszeiten
  • Molekulare verklebte Dichtungen
  • Beutel geeignet zur Sterilisation durch Dampf, EtO, Gammastrahlung oder Wasserstoffperoxid
  • Eine Seite Tyvek™ 1059B und eine Seite 3Mil PCHD
Standards: Zertifiziert nach NASA™ Reinheitsstandards durch Fisher, um Level 100 KSC-C-123 zu entsprechen