Schubladenschrank
Lieferant: Leica
LEIH3808587EEA 825 EUR
LEIH3808587E
Schubladenschrank
Objektträgeraufbewahrung
Er verfügt über acht Schubladen und kann platzsparend gestapelt werden.
Dieser Schubladenschrank eignet sich für die Lagerung größerer Objektträger, Folien und Kassettenblöcke.