VWR®, Weithalsflaschen, mit Schraubverschluss
Lieferant: VWR
VWR®
331-0205EA 205 EUR
331-0205
VWR®, Weithalsflaschen, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
PE, durchscheinend mit schwarzen PP-Verschlüssen.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Auslaufsicher
Perfekt für Probenahme, -lagerung und -transport. Ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate. Der extraweite Hals erlaubt die mühelose Befüllung und Reinigung.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.