Silikoneinlagen für Pipettencontainer
Lieferant: Schuett-biotec
SCUT3523213EA 9.4 EUR
SCUT3523213
Silikoneinlagen für Pipettencontainer
Einsätze
Silikongummi zum Einlegen in die Pipettencontainer VARICON RS (Unterteil) und SPECICON (Unter- und Oberteil). Verhindern das Beschädigen der Pipetten bei plötzlichen Stößen.
Dicke: 2 mm
Ø: 58 mm