Overalls, PP
Lieferant: Hubei Orient
113-8104EA 241 EUR
113-8104
Overalls, PP
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Overalls aus PP-Vliesstoff bieten Schutz vor Staub und Schmutz.
  • Mit Kapuze
  • Reißverschluss
  • Gummizug an Handgelenken und Knöcheln
  • Einzeln verpackt
Geeignet für den Einsatz in Bereichen mit geringem Risiko, wie z.B. Lebensmittelverarbeitung, Herstellung und Hygiene. Ideal für Besucher.
Gewicht: 52 g/m²
*Einheitsgröße