Kanülenabwurfbehälter für gefährliche Abfälle, Sharpsafe®
Lieferant: Hospidex
SHA-41005410 SHA-41005430 SHA-41105430 SHA-41172430 SHA-41152430 SHA-41105410 SHA-41172410 SHA-41152410 SHA-41005420 SHA-41105420 SHA-41172420 SHA-41152420 SHA-41802420 SHA-41005440 SHA-41105440 SHA-41172440 SHA-41152440 SHA-41802440 SHA-41455430 SHA-41405430 SHA-41602430 SHA-41502430 SHA-41902430 SHA-41202411 SHA-41202421 SHA-41202441 SHA-41802411 SHA-41802421 SHA-41802441
119-0181EA 235 EUR
119-0181 119-0078 119-0075 119-0179 119-0186 119-0183 119-0187 HUARSHA-41152410 119-0182 119-0184 119-0188 119-0185 HUARSHA-41802420 HUARSHA-41005440 HUARSHA-41105440 HUARSHA-41172440 HUARSHA-41152440 HUARSHA-41802440 119-0191 119-0180 119-0192 HUARSHA-41502430 HUARSHA-41902430 HUARSHA-41202411 HUARSHA-41202421 HUARSHA-41202441 HUARSHA-41802411 HUARSHA-41802421 HUARSHA-41802441
Kanülenabwurfbehälter für gefährliche Abfälle, Sharpsafe®
Behälter Abfallbehälter für spitze/scharfe Abfälle
PP, gelb. Einweg-Entsorgungsbehälter aus Kunststoff für scharfe/spitze Abfälle.
Oranger Deckel – Scharfe Abfälle für die Verbrennung oder alternative Behandlung. Die Kennzeichnung 'Fully Discharged Sharps' und das 'Häkchen' zeigen an, dass diese Behälter mit farbigem Deckel für Spritzen vorgesehen ist, die keine verschreibungspflichtigen Arzneimittel oder POM enthalten.
Gelber Deckel – Infektiöse scharfe Abfälle nur zur Verbrennung. Die Kennzeichnung 'Medicinal Sharps' und das „Häkchen“ zeigen an, dass diese Behälter mit farbigem Deckel für den allgemeinen Gebrauch, einschließlich Spritzen mit Arzneimittelrückständen, geeignet sind.
Violetter Deckel – Die Kennzeichnung 'Cyto Sharps' und das 'Häkchen' zeigen an, dass diese Behälter mit farbigem Deckel für Spritzen vorgesehen sind, die mit zytotoxischen und/oder zytostatischen Medikamenten kontaminiert sind.
Blauer Deckel – Die Kennzeichnung 'Solid Pharmaceutical Waste' sind für verschreibungspflichtige Arzneimittel (POM's) und andere festen Pharmaabfälle vorgesehen.
Hinweis: Diese Produkte mit farbigem Deckel sind nur für den britischen Markt geeignet.
Standards: TRBA 250, NF X30-500, NF 302 und UN zertifiziert. ISO Norm 23907.