Einmal-Halbmasken gegen Gase, Dämpfe und Partikel, FFA1/FFA2
Lieferant: Moldex
5120 5230 5430 5330
111-1707EA 39 EUR
111-1707 111-1708 111-1710 111-1709
Einmal-Halbmasken gegen Gase, Dämpfe und Partikel, FFA1/FFA2
Respirators Einweg-Atemschutzmasken Gas-, Dampf- und Partikel-Atemschutzmasken
Wartungsfreie kompakte Halbmaske zum Schutz gegen Gase, Dämpfe und Staub
  • Fertig montiert, sofort einsatzbereit
  • Geringes Gewicht dank Duo-Material
  • Passt sich automatisch an verschiedene Gesichtsformen an
  • Flaches Design bietet verbessertes Sichtfeld
Standards: EN 405:2001