ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, 8511/8512
Lieferant: Uvex
uvex 1 x-tended support
UVEX8511.8/38EA 117 EUR
UVEX8511.8/38 UVEX8511.8/37 UVEX8512.8/40 UVEX8511.8/39 UVEX8511.8/36 UVEX8511.8/35 UVEX8512.8/49 UVEX8511.8/50 UVEX8512.8/47 UVEX8512.8/48 UVEX8512.8/45 UVEX8512.8/46 UVEX8512.8/43 UVEX8512.8/44 UVEX8512.8/41 UVEX8512.8/42 UVEX8512.8/50 UVEX8511.8/49 UVEX8511.8/48 UVEX8511.8/41 UVEX8511.8/40 UVEX8511.8/43 UVEX8511.8/42 UVEX8511.8/45 UVEX8511.8/44 UVEX8511.8/47 UVEX8511.8/46 UVEX8512.8/38 UVEX8512.8/39 UVEX8512.8/36 UVEX8512.8/37 UVEX8512.8/35
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, 8511/8512
Schuhe und Stiefel
Metallfreie, leichte, flexible Multifunktions-Sicherheitsschuhe mit der Passform eines Sportschuhs. Atmungsaktive, perforierte, synthetische Materialien mit weicher, gepolsterter Lasche und Zunge. Hergestellt mit den neuesten Technologien für langen Tragekomfort. Geeignet für Personen mit Chromallergie.
  • Climazone-Technologie für verbesserten Tragekomfort
  • Optimale Belüftung dank Distance-Mesh Futtermaterial
  • Herausnehmbare Komfort-Einlegesohle, antistatisch, mit Feuchtigkeitskontrollsystem und Stoßdämpfung
  • Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seiten- und Verdrehstabilität zum Schutz der Knöchel, keine thermische Leitfähigkeit, antimagnetisch
  • 100% metallfreie xenova® Zehenschutzkappe, nicht magnetisch
  • Elastische Schnürsenkel zur schnellen Anpassung
  • Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand <35 Megaohm
Für Chromallergiker geeignet. Aus synthetischen Materialien gefertigt.
Farbe: Schwarz/Silber
Breite: 11
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC