Körperdusche, zur Wandmontage
Lieferant: Broen Lab
118-0400EA 505 EUR
118-0400
Körperdusche, zur Wandmontage
Erste-Hilfe-Ausstattung Duschen
Körperdusche zur Wandbefestigung. Aus Messing mit chemikalienbeständiger roter Polybeschichtung.
  • Mit selbstentleerendem Duschkopf
  • Zugstange für einfache Handhabung
  • Einfach zu montieren und zu installieren
  • Vormontiertes Ventil
Anschluss: G ¾" A
Min. Arbeitsdruck: 1 bar
Tiefe: 660 mm
Höhe: 700 mm
Gewicht: ~ 3 kg
Standards: EN 15154-1/-2; ANSI Z358.1