SHARPSGUARD® Cyto Kanülenbehälter
Lieferant: DANIELS
Sharpsguard®
DANIDD605_UEA 88.5 EUR
DANIDD610 DANIDD620 DANIDD672 DANIDD609 DANIDD605_U
SHARPSGUARD® Cyto Kanülenbehälter
Behälter Abfallbehälter für spitze/scharfe Abfälle
SHARPSGUARD® cyto ist eine umfassende Palette von PP-Behältern für die Entsorgung von Kanülen, die mit zytotoxischen und zytostatischen Arzneimitteln und deren Rückständen kontaminiert sind.
Die Behälteretiketten weisen darauf hin, dass die Entsorgung durch Verbrennung oder ein anderes autorisiertes Verfahren erfolgen soll, und sind für die Versendung von Abfällen vorgesehen, die durch die folgenden EWC-Codes kategorisiert sind: 18 01 01, 18 01 03, 18 01 08, 18 01 09, 18 02 01, 18 02 02, 18 02 07, 18 02 08
Um sicherzustellen, dass die Behälter sicher und einfach zu verwenden sind, befinden sich auf dem Etikett Montageanweisungen (sofern zutreffend) sowie Einzelheiten dazu, wie der Inhalt und die Benutzer zwischen den Verwendungen geschützt werden können. Während der Verwendung sollten die Behälter mit Hilfe einer Halterung oder eines Tabletts aus der POUDS®-Reihe, die speziell für die SHARPSGUARD®-Behälter entwickelt wurden, sicher positioniert werden. Wenn der Behälter voll ist (niemals überfüllt) – (der Inhalt erreicht ggf. die sichere Fülllinie), sollte der Behälter verschlossen werden – Einzelheiten zum Verschließen finden Sie auf dem Etikett. Nach dem Verschließen sollte der Behälter sicher entsorgt werden. Beim Umgang mit allen Behältern für scharfe Gegenstände und klinische Abfälle ist stets Vorsicht geboten.
Standards: BS EN ISO 23907
Lieferumfang: Lieferung mit saugfähigen Pads.