Sample cups for immunoassay analysers
Lieferant: Sarstedt
SARS73.663EA 0 EUR
SARS73.663
Sample cups for immunoassay analysers
Probenbehälter Probengefäße für Analyser
PS, transparent.
Disposable cups for serum samples, immuno analysers ES 600 and ES 300.