Überschuhe, CPE
Lieferant: HUBEI ORIENT INTL TRADING
113-8134EA 193 EUR
113-8134 113-8135 114-9047 114-9048 113-8129 114-9042 114-9037 114-9044
Überschuhe, CPE
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Überschuhe bestehen aus weichem und strapazierfähigem CPE.
  • CPE ist wasserdicht und bietet gute Chemikalienbeständigkeit
  • Leicht, atmungsaktiv, staub- und wasserdicht
  • Gummizug am Knöchel
  • Verschiedene Verpackungsoptionen erhältlich
Zur Verwendung in Laboren, Krankenhäusern, Konstruktionsbereichen, in der Lebensmittelverarbeitung und in der Fertigung geeignet.