L(+)-Ascorbinsäure ≥99,5%, Pulver, BAKER ANALYZED®, Biochemiereagenz, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: L-ThreoascorbinsäureAcidum ascorbicumVitamin C
B581-05EA 84.38 EUR
B581-07 B581-05
L(+)-Ascorbinsäure ≥99,5%, Pulver, BAKER ANALYZED®, Biochemiereagenz, J.T.Baker®
L(+)-Ascorbinsäure
Powder. Lot analysis on label.
Formel: C₆H₈O₆
Molecular Weight: 176,13 g/mol
Siedepunkt: 553 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 190…192 °C
Dichte: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064328
CAS-Nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/10/16009810.jpg https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/91/16640591.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (C₆H₈O₆) ≥ 99.5 %
Specific Rotation,α²⁵D(c=10 in water)(+) 20.5 - 21.5 Degree
Residue after Ignition ≤ 0.10 %
Loss on Drying at 105°C ≤ 0.1 %
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.001 %