Xylol (Isomerengemisch) ≥98,5% (durch GC) contains ethylbenzene, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Dimethylbenzol
J.T. Baker®
9490-03EA 302.11 EUR
9490-33 9490-22 9490-01 9490-03 9490-05 9490-07
Xylol (Isomerengemisch) ≥98,5% (durch GC) contains ethylbenzene, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Xylol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Molecular Weight: 106,17 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 13,10136
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/47/704447.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (m,p,o-xylenes and ethylbenzene) (by GC) ≥ 98.5 %
Ethylbenzene (C₆H₅C₂H₅) ≤ 25 %
Color (APHA) ≤ 10
Residue after Evaporation ≤ 0.0020 %
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Sulfur Compounds (as S) ≤ 0.003 %
Water (H₂O) ≤ 0.02 %
Date Received: __ __ /__ __ /__ __
Date Opened: __ __ /__ __ /__ __
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs