Calciumoxid, Pulver, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
1410-07EA
545.5
EUR
1410-07
1410-05
1410-01
Calciumoxid, Pulver, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Calcium oxide
Powder. Lot analysis on label.
Formel:
CaO Molecular Weight: 56,08 g/mol Siedepunkt: 2850 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2580 °C Dichte: 3,38 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010911 CAS-Nummer: 1305-78-8 EINECS: 215-138-9 Merck Index: 13,01691 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Insoluble in CH₃COOH and NH₄OH Precipitate | ≤ 1.0 % |
Loss on Ignition | ≤ 5.0 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.005 % |
Nitrate (NO₃) | ≤ 0.05 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.1 % |
Heavy Metals (as Pb) | ≤ 0.005 % |
Iron (Fe) | ≤ 0.1 % |
Assay, For Information Only |