VWR®, Wattebälle
Lieferant: Avantor
VWR®
734-2671EA 272 EUR
734-2671
VWR®, Wattebälle
Glas- und Baumwolle
Eine sorgfältige maschinelle Verarbeitung sorgt für eine einheitliche Form und Größe für maximale Wirksamkeit beim Verschluss von Fläschchen. Diese qualitativ hochwertigen Bälle sind sehr wirksam bei der Kontrolle von Milbenbefall.
  • Passend für schmale Röhrchen
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904