Ethidiumbromid 0,625 mg/ml in wässriger Lösung
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridiniumbromid
R041EA 132 EUR
R041
Ethidiumbromid 0,625 mg/ml in wässriger Lösung
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
Molecular Weight: 394,31 g/mol
MDL: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8