Weißes Mineralöl (Erdöl)
Lieferant: G Bioscienes
|
Achtung
|
RC-118EA
163
EUR
RC-118
Weißes Mineralöl (Erdöl)
Mineral oil, white (petroleum)
Siedepunkt:
300 °C (1013 hPa) Dichte: 0,872 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00131611 CAS-Nummer: 8042-47-5 EINECS: 232-455-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...