EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) 99,4-100,6%, Pulver, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyme: Idranal® IIKestranal® AEdetinsäureEthylendinitrilotetratetraessigsäureEthylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure
8991-01EA 207.53 EUR
8991-R 8991-01
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) 99,4-100,6%, Pulver, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
The quality of many BAKER ANALYZED™ reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS). These solvents are essential for any chemical stockroom.
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
Molecular Weight: 292,25 g/mol
Siedepunkt: 614 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003541
CAS-Nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/41/2297241.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (C₁₀H₁₆N₂O₈) 99.4 - 100.6 %
ACS - Insoluble in Dilute NH₄OH ≤0.005 %
ACS - Residue after Ignition ≤0.2 %
ACS - Nitrilotriacetic Acid ≤0.1 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.001 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.005 %
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤5 ppm