Mittig gefaltete Folie, Precision Stat®
Lieferant: Fisher Container
Precision Stat®
FISH2N600600EA 468 EUR
FISH2N600600
Mittig gefaltete Folie, Precision Stat®
Versiegeln Verschlussfolien
Klare PE-LD, aminfreie antistatische Folie, ideal für die Partitionierung bei Nachrüstung oder Konstruktion. Speziell formuliert zur Verringerung von Partikelkontamination.
Gauge: 0,006
Gewicht: 35 kg
Verpackung: Einzeln verpackt in Kartons mit Innenbeutel und beschriftet mit Größe, Stärke und Folienart.