Reinraum-Staubsauger, MV-1CR (BP), Tiger-Vac®
Lieferant: Tiger-Vac
141-1072EA 2390 EUR
141-1072
Reinraum-Staubsauger, MV-1CR (BP), Tiger-Vac®
Staubsauger
Entwickelt für eine Vielzahl von Reinraumumgebungen und Klein-Reinräume, u. a. in folgenden Bereichen: Halbleiter-/Mikroelektronik, Pharmazie. Reinraum-kompatibel.
  • 4-stage filtration system includes a U15 filter, cloth filter, dome filter and disposable filter bag
  • Special filter lined with stainless steel is available for the recovery of broken wafers and sharp objects
  • Single phase through-flow motor
  • Recovery capacity of 5,7 litres in disposable filter bag
  • Equipped with a backpack harness
Dieses Gerät ist mit einem echten ULPA-Filter (U15) ausgestattet, der sich vor dem Motor befindet. Es ist EMI/RFI-abgeschirmt, ist mit einem elektronischen Filterentstörer zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen (EMI) ausgestattet, bietet außerdem eine Abschirmung gegen RFI (Funkstörungen) und stört keine Computer und sonstige empfindliche elektronische Geräte. Das Gerät ist antistatisch und ESD-sicher. Etwaige beim Staubsaugen erzeugte statische Aufladung wird schnell und effektiv an den Boden abgeleitet.
Ausführung: Edelstahl AISI 304
Lieferumfang: Inklusive komplettem Werkzeugsatz.
Bitte beachten Hinweis: Nur für die Trockenreinigung.
Für ULPA-Staubsauger wurde ein Aerosol-Lecktest durchgeführt.
Kompatibel mit Reinräumen der ISO-Klasse 4 (frühere Klasse 10).