Reinraum-Staubsauger, MV-1CR (HH)
Lieferant: TIGER-VAC
110735B
141-1071EA 1880 EUR
141-1071
Reinraum-Staubsauger, MV-1CR (HH)
Staubsauger
Entwickelt für die allgemeine Reinigung in kontaminationskontrollierten Umgebungen, reinraumkompatibel und ideal für die pharmazeutische Industrie.
  • 4-stufiges Filtrationssystem mit ULPA-Filter (U15); doppeltem Stofffilter, Kuppelfilter und Einweg-Filterbeutel
  • Ein mit Edelstahl ausgekleideter Spezialfilter ist zum Aufsaugen von zerbrochenen Wafern und scharfen Gegenständen erhältlich
  • Einphasiger Durchflussmotor
  • Auffangkapazität: 2 Liter in Einweg-Filterbeutel
Dieses Gerät ist mit einem echten ULPA-Filter (U15) ausgestattet, der sich vor dem Motor befindet. Es ist EMI/RFI-abgeschirmt, ist mit einem elektronischen Filterentstörer zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen (EMI) ausgestattet, bietet außerdem eine Abschirmung gegen RFI (Funkstörungen) und stört keine Computer und sonstige empfindliche elektronische Geräte. Das Gerät ist antistatisch und ESD-sicher. Etwaige beim Staubsaugen erzeugte statische Aufladung wird schnell und effektiv an den Boden abgeleitet.
Konstruktion: Edelstahl AISI 304
Standards: Kompatibel mit Reinräumen der ISO-Klasse 4 (frühere Klasse 10).
Für ULPA-Staubsauger wurde ein Aerosol-Lecktest durchgeführt.
Lieferumfang: Inklusive komplettem Werkzeugsatz.
Bitte beachten Hinweis: Nur zur Trockenreinigung einsetzbar.