Diisopropylether ≥99,0% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 0,01 %
9243-22EA
327.83
EUR
9243-03
9243-22
Diisopropylether ≥99,0% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Diisopropylether
Formel:
(CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂ Molecular Weight: 102,18 g/mol Siedepunkt: 68,5 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –86 °C Dichte: 0,726 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –28 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008880 CAS-Nummer: 108-20-3 EINECS: 203-560-6 UN: 1159 ADR: 3,II Merck Index: 13,05232 |
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay ((CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂) (by GC, corrected for water) | ≥99.0 % |
Color (APHA) | ≤25 |
Residue after Evaporation | ≤0.0100 % |
Titrable Acid (meq/g) | ≤0.0007 |
Peroxide (as C₆H₁₄O₂) | ≤0.05 % |
Stabilized with approximately 0.01% Butylated Hydroxytoluene |