Ionenaustauscher, Perlen, BAKER ANALYZED® IONAC® NM-60 H+/OHˉ Form, Typ I Maschenweite 16–50 (Mischbettaustauscher), J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
4631-01EA
205
EUR
4631-01
Ionenaustauscher, Perlen, BAKER ANALYZED® IONAC® NM-60 H+/OHˉ Form, Typ I Maschenweite 16–50 (Mischbettaustauscher), J.T.Baker®
Ionenaustauscher
Starke Säure/Starke Base; sulfoniertes/alkylquaternäres Ammoniumpolystyrol
Spezifikation Testergebnisse
Für Labor-, Forschungs- oder Produktionszwecke | |
Verteilung der Perlengröße: Größer als 1,250 mm | ≤ 5 % |
Verteilung der Perlengröße: Weniger als 0,315 mm | ≤ 2 % |
Betriebskapazität/Mischbett bei 0,02 MOhm-cm, Eq/L | ≥ 0,55 |
Widerstand/Betriebskapazität Mischbetttest (NaCl): Spezifischer Widerstand nach Erschöpfung, MOhm-cm (in Minuten) | ≥ 16 |
¹ Gemessen bis zu einem Widerstandsendpunkt von 20.000 Ohm-cm. Die Einheit kgr/cf = Kilogramm pro Kubikfuß. | ≥16 |
Hergestellt von IONAC® Chemical Company. | |
LAGERUNG: Vor Gefrieren und Temperaturen unter 38 °C (100 °F) schützen | |
Manufactured by IONAC® Chemical Company. | |
STORAGE: Protect from freezing and below 38°C (100°F) |