Triethylamin ≥99% (durch GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: TEA(Diethylamino)ethan
Veränderungsmanagement-Kategorie = N
W635-07EA 143.94 EUR
W635-07 W63509
Triethylamin ≥99% (durch GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Triethylamin
Lot analysis on label.
Formel: (C₂H₅)₃N
Molecular Weight: 101,19 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009051
CAS-Nummer: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,09740
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/82/729282.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay ((C₂H₅)₃N) (by GC, corrected for water) ≥ 99 %
Color (APHA) ≤ 15
Water (H₂O) ≤ 1 %
Identification (by IR) Passes Test