Benzylalkohol ≥99,5%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyme: (Hydroxymethyl)benzolPhenylmethanolPhenylcarbinol
9050-01EA 180.77 EUR
9050-01 9050-03
Benzylalkohol ≥99,5%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Benzylalkohol
Formel: C₆H₅CH₂OH
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15,3 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004599
CAS-Nummer: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/87/2299787.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (C₆H₅CH₂OH) (by GC, corrected for water) ≥99.5 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Ignition ≤0.005 %
Solubility in H₂O Passes Test
Chlorinated Compounds (as Cl) Passes Test
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.05 %