Propylenglycol ≥99,5% (Trockenmasse), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: (±)-1,2-DihydroxypropanPropylenglycol(±)-1,2-Propylenglycol
U510-07EA 244.76 EUR
U510-01 U510-09 U510-07
Propylenglycol ≥99,5% (Trockenmasse), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Propylenglycol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OH
Molecular Weight: 76,1 g/mol
Siedepunkt: 187,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064272
CAS-Nummer: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/57/710557.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (CH₃CHOHCH₂OH) (corrected for water) ≥99.5 %
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Ignition ≤0.005 %
ACS - Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.2 %
Chloride (Cl) ≤1 ppm