Kühlfallen, BOLA
Lieferant: Bohlender
BOLA
BOHLB317-60EA 1150 EUR
BOHLB317-60
Kühlfallen, BOLA
Vakuumfallen
Kopf aus PTFE mit zwei Gewindestutzen GL 14 zum Anschluß, die sich mit optional erhältlichen Laborverschraubungen an hartwandige Schläuche anschließen lassen. Überwurfmutter aus mit Glasfaser verstärktem PTFE. GL-Schlauchverbinder werden für weiche, flexible Schlauchleitungen empfohlen. Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C, vakuumgeeignet und transparent. PFA, transparent.