Ammoniumdihydrogenphosphat 100 g/l in Wasser Phosphat-Matrixmodifikator für Graphitofen AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.07290.0050EA 121 EUR
1.07290.0050
Ammoniumdihydrogenphosphat 100 g/l in Wasser Phosphat-Matrixmodifikator für Graphitofen AAS, Supelco®
Ammoniumdihydrogenphosphat
Formel: NH₄H₂PO₄
Molecular Weight: 115,03 g/mol
Siedepunkt: 100 °C
Dichte: 1,052 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003396
CAS-Nummer: 7722-76-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Concentration ((NH₄)H₂PO₄) 100 ± 2 g/l