Wärmethermostate, Proline
Lieferant: Lauda
Proline
LAUDL001505EA 0 EUR
LAUDL001505 LAUDL001504 461-1220 461-1221 LAUDL001507 461-1222 LAUDL001506 LAUDL001509 LAUDL001508 LAUDL001497 LAUDL001496 LAUDL001499 LAUDL001498 461-1219 461-1223 LAUDL001501 461-1224 LAUDL001500 461-1225 LAUDL001503 LAUDL001502
Wärmethermostate, Proline
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Bäder mit integriertem Umwälzthermostat
Das Proline Edition X Sortiment an Wärmethermostaten bietet einen weiten Temperaturbereich, hohe Kühl- und Heizleistung und eine mehrstufige Pumpe. Die Steuerung über die selbsterklärende, menügeführte Fernbedienung ist besonders praktisch für den Betrieb der Geräte aus einer Entfernung von bis zu 50 m. Dank des großen Displays kann der Benutzer alle wichtigen Parameter im Auge behalten. Es gibt eine grafische Anzeige der Messwerte und eine große Auswahl an Schnittstellen (z. B. Ether-CAT, Ethernet, RS232/RS485, analoges Modul, Profibus, Kontaktmodule). Die Datenerfassung und die Dokumentation und Steuerung ist dank der Wintherm Plus Software einfach. Die Geräte eignen sich ideal zur Temperierung von chemischen Reaktoren, Destillationsanlagen und Glaskondensatoren, zur Proteinkristallisation, zur Temperierung von Messaufbauten in der Verfahrenstechnik, chemischen Sensoren, zur Kalibrierung von Sensoren und zur Prüfung von elektronischen Komponenten.
  • Leichte Bedienung und einfache, intuitive Steuerung
  • Das PowerAdapt-System sorgt für eine maximale Heizleistung von bis zu 3,5 kW, je nach verwendetem Netzwerk
  • Das SmartCool-System bietet bis zu 75% Energieersparnis dank digitalem Kühlungsmanagement
  • Starke VarioFlex Pumpe (Druck-/Saugpumpe) mit acht Pumpenstufen (außer Modell P12 C)
  • Flexibles System mit verschiedenen Schnittstellenmodulen, seitlichen und hinten liegenden Pumpenanschlüssen
  • Multifunktional: Gleichzeitiger Anschluss von zwei externen Anwendungen ist möglich
Max. Flussrate/max. Druck:
25 L/min Druck und 23 L/min Saugkraft (außer P 12 C: nur 32 L/min Druck)
0,7 bar Pumpendruck und 0,4 bar Saugleistung (außer P 12 C: nur 1,1 bar Druck)
Standards: IP-Schutzklasse gemäß IEC529; IP 21 (außer P 40 C und P 50 C: IP 20)
Lieferumfang: Lieferung mit Wintherm Plus Software. Es ist eine große Auswahl an Zubehör erhältlich, das separat bestellt werden muss.