Multielement-Lösung für die ICP
Lieferant: Avantor
VWR®
85036.180EA 279 EUR
85036.180
Multielement-Lösung für die ICP
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
ICP-Lösung mit acht Elementen in Salpetersäure 7%.
Cd 25 mg/L, Pb 5 mg/L, As 1,5 mg/L, Hg 15 mg/L, Mo 100 mg/L, Ni 500 mg/L, V 100 mg/L, Cu 1000 mg/L.
Standards: USP 232 Orale Dosis
Rückführbar auf SRM von NIST. Hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.