Natriumchlorid 26% in wässriger Lösung, VOLUSOL®
Lieferant: VWR Chemicals
6241.9011EA 179 EUR
6241.9011 VWRS6241.9025
Natriumchlorid 26% in wässriger Lösung, VOLUSOL®
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58,44 g/mol
Dichte: 1,195 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3